1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR01645-1G OR01645-5G OR01645-25G
APOSOR01645-1GEA 228 EUR
APOSOR01645-1G APOSOR01645-5G APOSOR01645-25G
1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine 95+%
1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine
Formule: C₁₆H₂₅N₃O₂
Smeltpunt: 70…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114985
CAS nummer: 206274-24-0