5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01668-1G OR01668-250MG
APOSOR01668-1GEA 87.6 EUR
APOSOR01668-1G APOSOR01668-250MG
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Smeltpunt: 89…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221068
CAS nummer: 38422-62-7