3-Bromoisonicotinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0167-25G OR0167-5G OR0167-100G
APOSOR0167-25GEA 45.4 EUR
APOSOR0167-25G APOSOR0167-5G APOSOR0167-100G
3-Bromoisonicotinic acid 98%
3-Bromoisonicotinic acid
Formule: C₆H₄BrNO₂
Smeltpunt: 234…238 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040944
CAS nummer: 13959-02-9