N-Cbz-L-asparagine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR01678-100G OR01678-25G OR01678-500G
APOSOR01678-100GEA 64.3 EUR
APOSOR01678-100G APOSOR01678-25G APOSOR01678-500G
N-Cbz-L-asparagine 97%
N-Cbz-L-asparagine
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₅
Smeltpunt: 160…164 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008035
CAS nummer: 2304-96-3