2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0170-1G OR0170-5G OR0170-10G
APOSOR0170-1GEA 43.8 EUR
APOSOR0170-1G APOSOR0170-5G APOSOR0170-10G
2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride 95+%
2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂ClNO₂
Smeltpunt: 170…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245496
CAS nummer: 849020-92-4