a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Bromophenyl)(isocyano)methyl 4-methylphenyl sulphone
OR01701-1G OR01701-250MG
APOSOR01701-1GEA 328 EUR
APOSOR01701-1G APOSOR01701-250MG
a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide 97%
a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide
Formule: C₁₅H₁₂BrNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 655254-61-8