Tetrabutylammonium chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01703-100G OR01703-1KG OR01703-500G
APOSOR01703-100GEA 43.8 EUR
APOSOR01703-100G APOSOR01703-1KG APOSOR01703-500G
Tetrabutylammonium chloride
Tetrabutylammonium chloride
Formule: C₁₆H₃₆ClN
MW: 277.92 g/mol
Smeltpunt: 70 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011635
CAS nummer: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7