tert-Butyl-N-[(5-mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-(Aminomethyl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-BOC protected
OR017082-1G OR017082-10G
APOSOR017082-1GEA 111 EUR
APOSOR017082-1G APOSOR017082-10G
tert-Butyl-N-[(5-mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]carbamate
tert-Butyl-N-[(5-mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]carbamate
Formule: C₉H₁₆N₄O₂S
Smeltpunt: 169…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01570587
CAS nummer: 519056-65-6