Methyl(4-aminophenyl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0171-1G OR0171-5G
APOSOR0171-1GEA 22 EUR
APOSOR0171-1G APOSOR0171-5G
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Kookpunt: 96…100 °C/0,1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200783
CAS nummer: 39552-81-3