8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0172-1G OR0172-500MG OR0172-5G
APOSOR0172-1GEA 64.3 EUR
APOSOR0172-1G APOSOR0172-500MG APOSOR0172-5G
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
Formule: C₈H₁₆N₂
Kookpunt: 42…45 °C/0,75mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00210699
CAS nummer: 98998-25-5