Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR0173-1G OR0173-5G
APOSOR0173-1GEA 287 EUR
APOSOR0173-1G APOSOR0173-5G
Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride 95+%
Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₈ClNO₄S
Smeltpunt: 225…227 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115825
CAS nummer: 849035-95-6