(4-Bromophenyl)acetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR017366-1G OR017366-5G OR017366-10G
APOSOR017366-1GEA 22 EUR
APOSOR017366-1G APOSOR017366-5G APOSOR017366-10G
(4-Bromophenyl)acetonitrile 97%
(4-Bromophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₆BrN
Kookpunt: 286 °C
Smeltpunt: 45…49 °C
Dichtheid: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001916
CAS nummer: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III