4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(4-(Aminomethyl)phenyl)methanesulphonamide hydrochloride
OR0174-1G OR0174-5G OR0174-25G
APOSOR0174-1GEA 58.4 EUR
APOSOR0174-1G APOSOR0174-5G APOSOR0174-25G
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride 95+%
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₃ClN₂O₂S
MW: 236.72 g/mol
Smeltpunt: >275 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245516
CAS nummer: 128263-66-1