2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01748-1G OR01748-500MG OR01748-50MG
APOSOR01748-1GEA 222 EUR
APOSOR01748-1G APOSOR01748-500MG APOSOR01748-50MG
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 27363-77-5