Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01773-1G OR01773-500MG
APOSOR01773-1GEA 24.9 EUR
APOSOR01773-1G APOSOR01773-500MG
Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₂
Smeltpunt: 180…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00781977
CAS nummer: 56426-35-8