4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR017852-5G OR017852-1G
APOSOR017852-5GEA 178 EUR
APOSOR017852-5G APOSOR017852-1G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formule: C₅H₅BrN₂O
Smeltpunt: 69…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00103235
CAS nummer: 287917-96-8