5-Bromo-2-methox-6-methylypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR01795-1G OR01795-5G
APOSOR01795-1GEA 22 EUR
APOSOR01795-1G APOSOR01795-5G
5-Bromo-2-methox-6-methylypyridine
5-Bromo-2-methox-6-methylypyridine
Formule: C₇H₈BrNO
Kookpunt: 212 °C
Dichtheid: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 106 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094943
CAS nummer: 126717-59-7