3-tert-Butoxy carbonylaminophenyl acetic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0181-1G OR0181-5G OR0181-25G
APOSOR0181-1GEA 169 EUR
APOSOR0181-1G APOSOR0181-5G APOSOR0181-25G
3-tert-Butoxy carbonylaminophenyl acetic acid 95+%
3-tert-Butoxy carbonylaminophenyl acetic acid
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
Smeltpunt: 100…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02682313
CAS nummer: 123036-51-1