1-(Bromomethyl)adamantane 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR018152-1G OR018152-10G OR018152-5G
APOSOR018152-1GEA 32.2 EUR
APOSOR018152-1G APOSOR018152-10G APOSOR018152-5G
1-(Bromomethyl)adamantane 95+%
1-(Bromomethyl)adamantane
Formule: C₁₁H₁₇Br
Smeltpunt: 30…32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00185303
CAS nummer: 14651-42-4
UN: 3261
ADR: 8,III