tert-Butoxy acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR0183-25G
OR0183-5G
OR0183-100G
APOSOR0183-25GEA
150
EUR
APOSOR0183-25G
APOSOR0183-5G
APOSOR0183-100G
tert-Butoxy acetic acid 98%
tert-Butoxy acetic acid
Formule:
C₆H₁₂O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03452738 CAS nummer: 13211-32-0 |