(±)-3-Butyne-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR01834-25G OR01834-1G OR01834-5G OR01834-10G OR01834-50G
APOSOR01834-25GEA 101 EUR
APOSOR01834-25G APOSOR01834-1G APOSOR01834-5G APOSOR01834-10G APOSOR01834-50G
(±)-3-Butyne-2-ol
(±)-3-Butyne-2-ol
Formule: C₄H₆O
Kookpunt: 108…110 °C
Dichtheid: 0,894 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004541
CAS nummer: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II