5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0187-1G OR0187-5G
APOSOR0187-1GEA 132 EUR
APOSOR0187-1G APOSOR0187-5G
5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 96%
5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01763813
CAS nummer: 3470-46-0
UN: 1759
ADR: 8,III