4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR018832-1G OR018832-5G
APOSOR018832-1GEA 68.7 EUR
APOSOR018832-1G APOSOR018832-5G
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde 95+%
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₁ClO₂
Smeltpunt: 70…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00831645
CAS nummer: 66422-84-2