3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR019167-1G OR019167-5G
APOSOR019167-1GEA 103 EUR
APOSOR019167-1G APOSOR019167-5G
3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazole
3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₃H₅N₃S
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01312671
CAS nummer: 7411-18-9