Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-formylbenzoate dimethyl acetal
OR0192-1G OR0192-5G OR0192-25G
APOSOR0192-1GEA 197 EUR
APOSOR0192-1G APOSOR0192-5G APOSOR0192-25G
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate 95+%
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210.229 g/mol
Kookpunt: 144 °C/2.25mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 42228-16-0