4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR019232-1G OR019232-250MG
APOSOR019232-1GEA 42.4 EUR
APOSOR019232-1G APOSOR019232-250MG
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formule: C₆H₅ClN₄
Smeltpunt: 97…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00661967
CAS nummer: 23000-43-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III