N-Methylindole-6-carboxylic acid methyl ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 1-methyl-1H-indole-6-carboxylate, Methyl 1-Methylindole-6-carboxylate
OR0195-1G OR0195-5G OR0195-10G
APOSOR0195-1GEA 22 EUR
APOSOR0195-1G APOSOR0195-5G APOSOR0195-10G
N-Methylindole-6-carboxylic acid methyl ester 98%
N-Methylindole-6-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Smeltpunt: 90…93 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06245515
CAS nummer: 1204-32-6