Methyl-3-aminosalicylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 3-amino-2-hydroxybenzoate
OR01954-5G OR01954-1G OR01954-250MG
APOSOR01954-5GEA 278 EUR
APOSOR01954-5G APOSOR01954-1G APOSOR01954-250MG
Methyl-3-aminosalicylate
Methyl-3-aminosalicylate
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167.17 g/mol
Smeltpunt: 86…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09842614
CAS nummer: 35748-34-6