Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR01955-1G
OR01955-5G
OR01955-250MG
APOSOR01955-1GEA
179
EUR
APOSOR01955-1G
APOSOR01955-5G
APOSOR01955-250MG
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule:
C₁₀H₉ClN₂O₂ Smeltpunt: 79…82 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09864797 CAS nummer: 67625-36-9 |