4,5-Dichloro-2-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01959-1G OR01959-5G OR01959-10G
APOSOR01959-1GEA 22 EUR
APOSOR01959-1G APOSOR01959-5G APOSOR01959-10G
4,5-Dichloro-2-nitrophenol
4,5-Dichloro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₃Cl₂NO₃
Smeltpunt: 69…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09836170
CAS nummer: 39224-65-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III