Ethyl-2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01961-1G OR01961-250MG OR01961-5G
APOSOR01961-1GEA 135 EUR
APOSOR01961-1G APOSOR01961-250MG APOSOR01961-5G
Ethyl-2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06251745
CAS nummer: 57250-86-9