6-Hydroxy-m-anisidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01962-1G OR01962-5G
APOSOR01962-1GEA 22 EUR
APOSOR01962-1G APOSOR01962-5G
6-Hydroxy-m-anisidine
6-Hydroxy-m-anisidine
Formule: C₇H₉NO₂
Smeltpunt: 135…140 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06616911
CAS nummer: 20734-76-3