Ethyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR01969-1G
OR01969-250MG
APOSOR01969-1GEA
120
EUR
APOSOR01969-1G
APOSOR01969-250MG
Ethyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Ethyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Formule:
C₈H₆Cl₂N₂O₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09842620 CAS nummer: 154012-15-4 |