4-Aminobutyric acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01972-100G OR01972-500G
APOSOR01972-100GEA 90.6 EUR
APOSOR01972-100G APOSOR01972-500G
4-Aminobutyric acid
4-Aminobutyric acid
Formule: C₄H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008226
CAS nummer: 56-12-2
EINECS: 200-258-6