2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR01976-1G OR01976-250MG
APOSOR01976-1GEA 292 EUR
APOSOR01976-1G APOSOR01976-250MG
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864798
CAS nummer: 133427-42-6