3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR019785-1G OR019785-5G OR019785-10G
APOSOR019785-1GEA 22 EUR
APOSOR019785-1G APOSOR019785-5G APOSOR019785-10G
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 98%
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C7H9NO
Smeltpunt: 95…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00111522
CAS nummer: 2199-58-8