Ethyl-3-bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01981-1G OR01981-250MG
APOSOR01981-1GEA 477 EUR
APOSOR01981-1G APOSOR01981-250MG
Ethyl-3-bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864799
CAS nummer: 1000018-03-0