4-Phenoxy-1H-indazol-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01983-50MG OR01983-250MG OR01983-1G
APOSOR01983-50MGEA 43.8 EUR
APOSOR01983-50MG APOSOR01983-250MG APOSOR01983-1G
4-Phenoxy-1H-indazol-3-amine
4-Phenoxy-1H-indazol-3-amine
Formule: C₁₃H₁₁N₃O
Smeltpunt: 96…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864800
CAS nummer: 816454-31-6