3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Iodo-1H-indazol-3-amine
OR01986-1G OR01986-5G
APOSOR01986-1GEA 58.4 EUR
APOSOR01986-1G APOSOR01986-5G
3-Amino-4-iodo-1H-indazole
3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₆IN₃
Smeltpunt: 150…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426697
CAS nummer: 599191-73-8