1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR01989-1G OR01989-250MG
APOSOR01989-1GEA 220 EUR
APOSOR01989-1G APOSOR01989-250MG
1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
Formule: C₁₄H₁₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864805
CAS nummer: 1000018-07-4