6-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine5-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01992-100MG OR01992-500MG OR01992-1G
APOSOR01992-100MGEA 29.2 EUR
APOSOR01992-100MG APOSOR01992-500MG APOSOR01992-1G
6-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine5-carbaldehyde
6-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine5-carbaldehyde
Formule: C₉H₈ClN₃O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08691397
CAS nummer: 898911-34-7