4'-(Bromoacetyl)acetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Acetamidophenacyl bromide
OR01996-1G OR01996-5G OR01996-10G
APOSOR01996-1GEA 93.5 EUR
APOSOR01996-1G APOSOR01996-5G APOSOR01996-10G
4'-(Bromoacetyl)acetanilide
4'-(Bromoacetyl)acetanilide
Formule: C₁₀H₁₀BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00728749
CAS nummer: 21675-02-5