1-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,4-diazepane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01997-1G OR01997-10G OR01997-5G
APOSOR01997-1GEA 199 EUR
APOSOR01997-1G APOSOR01997-10G APOSOR01997-5G
1-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,4-diazepane
1-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,4-diazepane
Formule: C₁₀H₁₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05182308
CAS nummer: 502133-62-2