2-methylpropylhydrazine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Isobutylhydrazine hydrochloride
OR0203-5G OR0203-25G
APOSOR0203-5GEA 168 EUR
APOSOR0203-5G APOSOR0203-25G
2-methylpropylhydrazine hydrochloride 97%
2-methylpropylhydrazine hydrochloride
Formule: C₄H₁₃ClN₂
Smeltpunt: 86…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245510
CAS nummer: 237064-47-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III