4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0210-1G OR0210-250MG
APOSOR0210-1GEA 80.4 EUR
APOSOR0210-1G APOSOR0210-250MG
4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
Formule: C₉H₉NO₂S
Smeltpunt: 122…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079775
CAS nummer: 25025-07-4