4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0219-25G OR0219-5G
APOSOR0219-25GEA 321 EUR
APOSOR0219-25G APOSOR0219-5G
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Formule: C₁₂H₁₆N₂O
Smeltpunt: 107…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005962
CAS nummer: 51639-48-6
EINECS: 257-332-6