2-Piperazin-1-yl-1-piperidin-1-ylethanone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0240-5G OR0240-250MG OR0240-500MG OR0240-1G OR0240-2.5G
APOSOR0240-5GEA 158 EUR
APOSOR0240-5G APOSOR0240-250MG APOSOR0240-500MG APOSOR0240-1G APOSOR0240-2.5G
2-Piperazin-1-yl-1-piperidin-1-ylethanone 97%
2-Piperazin-1-yl-1-piperidin-1-ylethanone
Formule: C₁₁H₂₁N₃O
Kookpunt: 150…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075233
CAS nummer: 70558-13-3