1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0246-5G OR0246-25G OR0246-100G
APOSOR0246-5GEA 51.3 EUR
APOSOR0246-5G APOSOR0246-25G APOSOR0246-100G
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 97%
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Formule: C₈H₁₅ClN₂O
Smeltpunt: 174…176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03428576
CAS nummer: 1021298-67-8