4-Chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0249-1G OR0249-5G
APOSOR0249-1GEA 35.1 EUR
APOSOR0249-1G APOSOR0249-5G
4-Chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene 97%
4-Chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₈H₆ClNO₂
Smeltpunt: 58…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013860
CAS nummer: 55440-54-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III