3-Chloro-4-methylbenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0253-1G OR0253-5G
APOSOR0253-1GEA 0 EUR
APOSOR0253-1G APOSOR0253-5G
3-Chloro-4-methylbenzylamine
3-Chloro-4-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
Kookpunt: 128…130 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014816
CAS nummer: 67952-93-6
UN: 2735
ADR: 8 III